Learn More
1-(4-Iodobenzyl)pyrrolidine, ≥97%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC55611DE
Detalles adicionales : CAS : 858676-60-5 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10200465
  • 198.80€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 07-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
858676-60-5
287.144
RDHZJYCRHTZBIX-UHFFFAOYSA-N
18525867
C1CCN(C1)CC2=CC=C(C=C2)I
C11H14IN
MFCD07775752
1-4-iodobenzyl pyrrolidine, 1-4-iodophenyl methyl pyrrolidine, 1-4-iodo-benzyl-pyrrolidine, pyrrolidine,1-4-iodophenyl methyl
1-[(4-iodophenyl)methyl]pyrrolidine
Especificaciones
5g
858676-60-5
100.0
C11H14IN
1-4-iodobenzyl pyrrolidine, 1-4-iodophenyl methyl pyrrolidine, 1-4-iodo-benzyl-pyrrolidine, pyrrolidine,1-4-iodophenyl methyl
C1CCN(C1)CC2=CC=C(C=C2)I
287.144
287.14
1-(4-Iodobenzyl)pyrrolidine
96.5
97%
MFCD07775752
RDHZJYCRHTZBIX-UHFFFAOYSA-N
1-[(4-iodophenyl)methyl]pyrrolidine
18525867
97%
Videos
SDS Documentos