missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan Scientific and Medical™ 1/4 in. Graphite/Vespel Fittings

Provide leak-free system connections. Trajan Scientific and Medical 1/4 in. Graphite/Vespel Fittings leads to improved chromatography for non-MS systems.

Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 0726660

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15288893

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

  • Compuesto de grafito y Vespel
  • Material duro, robusto mecánicamente, larga vida útil
  • Forma una fuerte sujeción con la columna capilar
Especificaciones

Especificaciones

9,5 x 7,4 mm
9,5 mm
7,4 mm
0,5 mm
Tamaño de orificio: 0,5 mm
15 % grafito / 85 % vespel
Empalme reductor de grafito/Vespel de 1,52 mm (1/4 pulgadas) y conector de 0,5mm × 9,5mm × 7,4mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales