Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/4 in. Graphite Fittings
Provide leak-free system connections. Trajan Scientific and Medical 1/4 in. Graphite Fittings leads to improved chromatography for non-MS systems.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 0726151
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15298863
  • 58.40€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Facilidad de uso:
  • Forma un sello fiable
  • Reutilizable
  • El material liso forma un agarre suave a la columna capilar
  • Bajas emisiones
Especificaciones
Especificaciones
9,5 mm x 4,6 mm
Grafito
10/paq.
1/4 pulg
Empalme reductor de grafito de 6,35 mm (1/4 pulgadas) y conector de 7,93 mm (1/8 pulgadas) × 9,5 mm × 4,6 mm
1/8 pulg