Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/4 in. Graphite Fittings
Provide leak-free system connections. Trajan Scientific and Medical 1/4 in. Graphite Fittings leads to improved chromatography for non-MS systems.
58.40€ - 59.50€
Especificaciones
Material | Grafito |
---|---|
Tamaño (métrico) | 9,5 mm x 4,6 mm |
Tamaño del conector (métrico) | 1/4 pulg |
Cantidad | 10/paq. |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15208873
|
Trajan Scientific and Medical™
072617 |
5/16 pulg |
59.50€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15298863
|
Trajan Scientific and Medical™
0726151 |
1/8 pulg |
58.40€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Easy to use
- Forms reliable seal
- Reusable
- Soft material, forms soft grip to the capillary column
- Low emissions
Especificaciones
Grafito | |
9,5 mm x 4,6 mm | |
1/4 pulg | |
10/paq. |