Learn More
1-(4-Fluorofenil)piperazina, 98 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-2694073
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
2252-63-3
C10H13FN2
180.22
AVJKDKWRVSSJPK-UHFFFAOYSA-N
1-4-fluorophenyl piperazine, 4-fluorophenylpiperazine, pfpp, 4-fluoro-phenylpiperazine, n-4-fluorophenyl piperazine, para-fluorophenylpiperazine, unii-vml61be244, 1-p-fluorophenyl piperazine, piperazine, 1-4-fluorophenyl, 4-fluorophenyl piperazine
75260
1-(4-fluorofenil)piperazina
C1CN(CCN1)C2=CC=C(C=C2)F
2252-63-3
C10H13FN2
180.22
AVJKDKWRVSSJPK-UHFFFAOYSA-N
1-4-fluorophenyl piperazine, 4-fluorophenylpiperazine, pfpp, 4-fluoro-phenylpiperazine, n-4-fluorophenyl piperazine, para-fluorophenylpiperazine, unii-vml61be244, 1-p-fluorophenyl piperazine, piperazine, 1-4-fluorophenyl, 4-fluorophenyl piperazine
75260
1-(4-fluorofenil)piperazina
C1CN(CCN1)C2=CC=C(C=C2)F
Nombre del producto químico o material 1-(4-Fluorophenyl)piperazine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5585 to 1.5605
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(4-Fluorophenyl)piperazine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.