Learn More
1-(4-Fluorobencil)-1,4-diazepano, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-(4-Fluorobenzyl)-1, 4-diazepane |
% mín. CAS | 94.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.28 |
Porcentaje de pureza | 95% |