Learn More
Alfa Aesar™ 1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)pyrrolidine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63204.14
Detalles adicionales : CAS : 778-56-3 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15499768
  • 390.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
778-56-3
210.208
PSUGFUCCTASXGW-UHFFFAOYSA-N
2737438
C1CCN(C1)C2=C(C=C(C=C2)F)[N+](=O)[O-]
C10H11FN2O2
MFCD00798372
1-4-fluoro-2-nitrophenyl pyrrolidine, n-4-fluoro-2-nitro-phenyl-pyrrolidine, pyrrolidine,1-4-fluoro-2-nitrophenyl, acmc-209pc7, 4-fluoro-2-nitrophenyl pyrrolidine, 5-fluoro-2-pyrrolidin-1-yl nitrobenzene, 1-4-fluoranyl-2-nitro-phenyl pyrrolidine
1-(4-fluoro-2-nitrophenyl)pyrrolidine
Especificaciones
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)pyrrolidine
778-56-3
MFCD00798372
PSUGFUCCTASXGW-UHFFFAOYSA-N
1-(4-fluoro-2-nitrophenyl)pyrrolidine
2737438
Solid
25g
C10H11FN2O2
1-4-fluoro-2-nitrophenyl pyrrolidine, n-4-fluoro-2-nitro-phenyl-pyrrolidine, pyrrolidine,1-4-fluoro-2-nitrophenyl, acmc-209pc7, 4-fluoro-2-nitrophenyl pyrrolidine, 5-fluoro-2-pyrrolidin-1-yl nitrobenzene, 1-4-fluoranyl-2-nitro-phenyl pyrrolidine
C1CCN(C1)C2=C(C=C(C=C2)F)[N+](=O)[O-]
210.208
210.2
97%
Videos
SDS Documentos