Learn More
Alfa Aesar™ 1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-4-piperidone, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63882.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15450829
  • 171.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
1019582-23-0
Especificaciones
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-4-piperidone
1019582-23-0
Solid
1g
238.22
97%
Videos
SDS Documentos