Learn More
Alfa Aesar™ 1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-4-methylpiperazine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63198.03
Detalles adicionales : CAS : 432531-43-6 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15499758
  • 81.60€ / 1 g
Fecha estimada de envío
10-08-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
432531-43-6
239.25
SVXUJOMAWXJSIK-UHFFFAOYSA-N
2915664
CN1CCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)F)[N+](=O)[O-]
C11H14FN3O2
MFCD03144445
1-4-fluoro-2-nitrophenyl-4-methylpiperazine, cambridge id 6838238
1-(4-fluoro-2-nitrophenyl)-4-methylpiperazine
Especificaciones
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-4-methylpiperazine
432531-43-6
MFCD03144445
SVXUJOMAWXJSIK-UHFFFAOYSA-N
1-(4-fluoro-2-nitrophenyl)-4-methylpiperazine
2915664
Solid
1g
C11H14FN3O2
1-4-fluoro-2-nitrophenyl-4-methylpiperazine, cambridge id 6838238
CN1CCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)F)[N+](=O)[O-]
239.25
239.25
97%
Videos
SDS Documentos