Learn More
Alfa Aesar™ 1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-4-methylpiperazine, 97%
27.60€ - 325.00€
CAS 432531-43-6
Fórmula molecular C11H14FN3O2
Molecular Weight (g/mol) 239.25
Número MDL MFCD03144445
InChI Key SVXUJOMAWXJSIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-fluoro-2-nitrophenyl-4-methylpiperazine, cambridge id 6838238
PubChem CID 2915664
IUPAC Name 1-(4-fluoro-2-nitrophenyl)-4-methylpiperazine
SMILES CN1CCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)F)[N+](=O)[O-]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15498166 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H63198.MD
250mg 27.60€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-07-2020
Añadir a la cesta
15499758 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H63198.03
1g 81.60€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-07-2020
Añadir a la cesta
15409768 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H63198.06
5g 325.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
432531-43-6
239.25
SVXUJOMAWXJSIK-UHFFFAOYSA-N
2915664
CN1CCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)F)[N+](=O)[O-]
C11H14FN3O2
MFCD03144445
1-4-fluoro-2-nitrophenyl-4-methylpiperazine, cambridge id 6838238
1-(4-fluoro-2-nitrophenyl)-4-methylpiperazine
Especificaciones
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-4-methylpiperazine
432531-43-6
MFCD03144445
SVXUJOMAWXJSIK-UHFFFAOYSA-N
1-(4-fluoro-2-nitrophenyl)-4-methylpiperazine
2915664
Solid
250mg
C11H14FN3O2
1-4-fluoro-2-nitrophenyl-4-methylpiperazine, cambridge id 6838238
CN1CCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)F)[N+](=O)[O-]
239.25
239.25
97%