Learn More
1,4-Dithiothreitol, Ultrapure Bioreagent, J.T.Baker™
High purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography
Marca:  JT Baker F780-01
Detalles adicionales : CAS : 3483-12-3 Peso : 0.05000kg
Cantidad. 5g
Envase POLYSTORMOR
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15548774
  • 236.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
    For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Especificaciones
3483-12-3
154.24
dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
CHEBI:42170
C(C(C(CS)O)O)S
C4H10O2S2
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
446094
(2S,3S)-1,4-bis(sulfanyl)butane-2,3-diol
Especificaciones
1,4-Dithiothreitol
POLYSTORMOR
5g
C4H10O2S2
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
(2S,3S)-1,4-bis(sulfanyl)butane-2,3-diol
446094
154.25
109.00°C
1L = 1.00kg
3483-12-3
dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
C(C(C(CS)O)O)S
154.24
CHEBI:42170
Ultrapure Bioreagent