Learn More
1,4-Dithiothreitol, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Catalog Number p-5383273
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de polietileno
POLYSTORMOR
3483-12-3
C4H10O2S2
154.24
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
446094
CHEBI:42170
(2S,3S)-1,4-bis(sulfanil)butano-2,3-diol
C(C(C(CS)O)O)S
3483-12-3
C4H10O2S2
154.24
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
446094
CHEBI:42170
(2S,3S)-1,4-bis(sulfanil)butano-2,3-diol
C(C(C(CS)O)O)S
High purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography
    Para uso en laboratorio, investigación o fabricación
Nombre del producto químico o material 1,4-Dithiothreitol
Temperatura de inflamación 109.00°C
Envase POLYSTORMOR
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1L = 1.00kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Grado Biorreactivo ultrapuro