Learn More
1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-ona, Thermo Scientific™™
Catalog Number p-4509665
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Envase:
Amber Glass Bottle
Frasco de vidrio ámbar
4746-97-8
C8H12O3
156.181
VKRKCBWIVLSRBJ-UHFFFAOYSA-N
1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-one, 1,4-cyclohexanedione monoethylene acetal, 1,4-cyclohexanedione monoethylene ketal, 1,4-cyclohexanedione monoethyleneacetal, 1,4-dioxa-spiro 4.5 decan-8-one, 1,4-cyclohexanedione monoethyleneketal, cyclohexane-1,4-dione monoethylene ketal, 1,4-dioxaspiro 4.5 decane-8-one
567415
1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-ona
C1CC2(CCC1=O)OCCO2
4746-97-8
C8H12O3
156.181
VKRKCBWIVLSRBJ-UHFFFAOYSA-N
1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-one, 1,4-cyclohexanedione monoethylene acetal, 1,4-cyclohexanedione monoethylene ketal, 1,4-cyclohexanedione monoethyleneacetal, 1,4-dioxa-spiro 4.5 decan-8-one, 1,4-cyclohexanedione monoethyleneketal, cyclohexane-1,4-dione monoethylene ketal, 1,4-dioxaspiro 4.5 decane-8-one
567415
1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-ona
C1CC2(CCC1=O)OCCO2
Nombre del producto químico o material 1, 4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.18
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabon.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cyclohexane-1,4-dione, monoethylene ketal