Learn More
1,4-dioxano, +99 %, reactivo ACS, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio EcoSafPak™
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1, 4-Dioxane |
Punto de fusión | 12.0°C |
% mín. CAS | 99.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Densidad | 1.0340g/mL |
Punto de ebullición | 101.0°C |
Cantidad | 500 mL |
Temperatura de inflamación | 12°C |
Envase | Frasco de vidrio EcoSafPak™ |
Forma física | Líquido |