Learn More
1,4-dioxano, 99,5 %, extra seco sobre tamiz molecular, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737823
33.34 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
24.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
123-91-1
C4H8O2
88.106
MFCD00006571
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
dioxano, p-dioxano, 1,4-dióxido de etileno, éter de dietileno, 1,4-dioxaciclohexano, dióxido de dietileno, óxido de dietileno, tetrahidro-p-dioxina, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
31275
CHEBI:47032
1,4-dioxano
C1COCCO1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
123-91-1
C4H8O2
88.106
MFCD00006571
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
dioxano, p-dioxano, 1,4-dióxido de etileno, éter de dietileno, 1,4-dioxaciclohexano, dióxido de dietileno, óxido de dietileno, tetrahidro-p-dioxina, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
31275
CHEBI:47032
1,4-dioxano
C1COCCO1
1, 4-dioxano, 99,5 %, C4H8O2, número CAS-123-91-1, dióxido de dietileno, 1,4-dioxaciclohexano, 1,4-dióxido de dietileno, dioxano, dioxano, óxido de etileno, éter de dietileno, tetrahidro-p-dioxina, p-dioxano, dioxano, 1 l, máx. 0,002 %, 19, 3, 101,0 °C, 100,0, 99,4, CHEBI:47032, amarillo a marrón
1, 4-dioxano, 99,5 %, C4H8O2, número CAS-123-91-1, dióxido de dietileno, 1,4-dioxaciclohexano, 1,4-dióxido de dietileno, dioxano, dioxano, óxido de etileno, éter de dietileno, tetrahidro-p-dioxina, p-dioxano, dioxano, 1 l, máx. 0,002 %, 19, 3, 101,0 grados C, 100,0, 99,4, CHEBI:47032, amarillo a marrón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,4-Dioxano
Punto de fusión 12.0 °C
Nombre de nota Sobre tamices moleculares
% mín. CAS 99.4
Color Amarillo a marrón
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.0340 g/ml
Punto de ebullición 101.0 °C
Cantidad 100 ml
Temperatura de inflamación 12 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Forma física Líquido
Índice de refracción De 1.4205 a 1.4220
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Gravedad específica 1.034
Número UN 1165
Viscosidad 1.32 mPa.s (20 °C)
Beilstein 19, 3
Agua 0.005 % máx.
Fieser 01,333
Índice Merck 15, 3328
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble. Otras solubilidades: soluble en etanol, acetona, benceno, tolueno, éter y otros disolventes orgánicos comunes
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza 99.5 %
Grado Extra seco sobre tamiz molecular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Dioxane
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Mention de danger
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Conseils de prudence
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.