Learn More
1,4-Dioxane-2,5-dione, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1, 4-Dioxane-2, 5-dione |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.07 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Cantidad | 10 g |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |