Learn More
Diclorhidrato de ácido 1,4-dimetilpiperazina-2-carboxílico, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1, 4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.12 |
Porcentaje de pureza | 95% |