Learn More
(1,4-dimetilpiperazin-2-il)metilamina, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (1, 4-dimethylpiperazin-2-yl)methylamine |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.23 |
Porcentaje de pureza | 97% |