missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,4-Dimetoxibenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7020759
21.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
150-78-7
C8H10O2
138.17
MFCD00008401
OHBQPCCCRFSCAX-UHFFFAOYSA-N
p-dimethoxybenzene, p-methoxyanisole, hydroquinone dimethyl ether, benzene, 1,4-dimethoxy, quinol dimethyl ether, benzene, p-dimethoxy, dimethylhydroquinone ether, dimethyl ether hydroquinone, 1,4-dimethoxybenzol, usaf an-9
9016
1,4-Dimetoxibenceno
COC1=CC=C(OC)C=C1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
150-78-7
C8H10O2
138.17
MFCD00008401
OHBQPCCCRFSCAX-UHFFFAOYSA-N
p-dimethoxybenzene, p-methoxyanisole, hydroquinone dimethyl ether, benzene, 1,4-dimethoxy, quinol dimethyl ether, benzene, p-dimethoxy, dimethylhydroquinone ether, dimethyl ether hydroquinone, 1,4-dimethoxybenzol, usaf an-9
9016
1,4-Dimetoxibenceno
COC1=CC=C(OC)C=C1

1,4-Dimethoxybenzene is used as Pharmaceutical Intermediate. It is used in some paints and as a diazo dye. It is also used in perfumes and flavors in order to its floral odor. In addition, it is used on greasy skin, and with sulfur to treat acne, or as a dandruff treatment.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El 1,4-dimetoxibenceno se utiliza como intermediario farmacéutico. Se utiliza en algunas pinturas y como colorante diazo. También se utiliza en perfumes y sabores para su olor floral. Además, se utiliza en la piel grasa y con azufre para tratar el acné, o como un tratamiento anticaspa.

Solubilidad
Soluble en agua (0,83 g/l a 20 °C) y metanol.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,4-Dimethoxybenzene
Punto de fusión 54°C to 58°C
Densidad 1.053
Punto de ebullición 212°C
Temperatura de inflamación 94°C (201°F)
Olor Sweet
Cantidad 100 g
Beilstein 774605
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water(0.83g/L at 20°C) and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'