Learn More
1,4-Diisopropilbenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-113216
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
100-18-5
C12H18
162.28
MFCD00008892
SPPWGCYEYAMHDT-UHFFFAOYSA-N
1,4-diisopropylbenzene, p-diisopropylbenzene, benzene, p-diisopropyl, benzene, 1,4-bis 1-methylethyl, para-diisopropylbenzene, p-diisopropylbenzol, 1,4-bis 1-methylethyl benzene, unii-5m62031nzp, 1,4-di propan-2-yl benzene, dsstox_cid_6652
7486
CC(C)C1=CC=C(C=C1)C(C)C
100-18-5
C12H18
162.28
MFCD00008892
SPPWGCYEYAMHDT-UHFFFAOYSA-N
1,4-diisopropylbenzene, p-diisopropylbenzene, benzene, p-diisopropyl, benzene, 1,4-bis 1-methylethyl, para-diisopropylbenzene, p-diisopropylbenzol, 1,4-bis 1-methylethyl benzene, unii-5m62031nzp, 1,4-di propan-2-yl benzene, dsstox_cid_6652
7486
CC(C)C1=CC=C(C=C1)C(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,4-Diisopropylbenzene
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -17.0°C
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 203.0°C
Temperatura de inflamación 76°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4[CH(CH3)2]2
Índice de refracción 1.4890 to 1.4910
Cantidad 5 g
Beilstein 05,II,339
Gravedad específica 0.86
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: %iscible with alcohol, ether, benzene, acetone and, ccl4
Nombre IUPAC 1,4-bis(propan-2-il)benceno
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.27
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Diisopropylbenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.