Learn More
1,4-Diisocianatobutano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757721
53.20 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4538-37-8
C6H8N2O2
140.14
MFCD00075559
OVBFMUAFNIIQAL-UHFFFAOYSA-N
350453
1,4-diisocianatobutano
C(CCN=C=O)CN=C=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4538-37-8
C6H8N2O2
140.14
MFCD00075559
OVBFMUAFNIIQAL-UHFFFAOYSA-N
350453
1,4-diisocianatobutano
C(CCN=C=O)CN=C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1, 4-Diisocyanatobutane
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.1000g/mL
Punto de ebullición 102.0°C to 104.0°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 106°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal OCN(CH2)4NCO
Índice de refracción 1.4510 to 1.4530
Cantidad 1 g
Número UN 2206
Gravedad específica 1.1
Sinónimo 1,4-butanediisocyanate, tetramethylene diisocyanate, 1,4-disocyanatobutane, acmc-1afua, 1,4-diisocyanato-butane, butane-1,4-diisocyanate, #, butane,1,4-diisocyanato, 1,4-butanediyl diisocyanate, butane, 1,4-diisocyanato
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido