Learn More
1,4-Dihidroxiantraquinona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081161
27.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
81-64-1
C14H8O4
240.214
MFCD00001209
GUEIZVNYDFNHJU-UHFFFAOYSA-N
quinizarin, 1,4-dihydroxyanthraquinone, quinizarine, chinizarin, solvent orange 86, 1,4-dihydroxyanthrachinon, smoke orange r, 1,4-dihydroxy-9,10-anthraquinone, macrolex orange gg, 9,10-anthracenedione, 1,4-dihydroxy
6688
CHEBI:37487
1,4-dihidroxiantracieno-9,10-diona
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
81-64-1
C14H8O4
240.214
MFCD00001209
GUEIZVNYDFNHJU-UHFFFAOYSA-N
quinizarin, 1,4-dihydroxyanthraquinone, quinizarine, chinizarin, solvent orange 86, 1,4-dihydroxyanthrachinon, smoke orange r, 1,4-dihydroxy-9,10-anthraquinone, macrolex orange gg, 9,10-anthracenedione, 1,4-dihydroxy
6688
CHEBI:37487
1,4-dihidroxiantracieno-9,10-diona
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)O)O
1,4-Dihydroxyanthraquinone is used to color gasoline and some heating oils. It is used as an intermediate for the synthesis of indanthrene- and alizarin-derived dyes. It is also used to form lake pigments with calcium, barium and lead. It may be used in the synthesis of cyclopentanoids by cyclization of α,β-unsaturated aldehyde with 1, 4 1,4-Dihydroxyanthraquinone. It has been studied as a long range emissive ratiometric fluorescent probe for live cell imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,4-dihidroxiantraquinona se utiliza para colorear la gasolina y algunos aceites de calefacción. Se utiliza como intermediario para la síntesis de colorantes derivados del inantreno y la alizarina. También se utiliza para formar pigmentos de lago con calcio, bario y plomo. Se puede utilizar en la síntesis de ciclopentanoides por ciclización de α,β-aldehído insaturado con 1, 4 1,4-dihidroxiantraquinona. Se ha estudiado como una sonda fluorescente radiométrica de largo alcance para imágenes de células vivas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estables en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,4-Dihydroxyanthraquinone
Punto de fusión 195°C to 198°C
Punto de ebullición ∼450°C
Temperatura de inflamación 222°C (431°F)
Cantidad 250 g
Beilstein 1914036
Índice Merck 14,8064
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.21
Porcentaje de pureza 95%