missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 1,4-Difluoro-2-nitrobenzene, 98%

Marca:  Alfa Aesar™ A11807.14

Detalles adicionales : CAS : 364-74-9 Peso : 0.02500kg Transport : UN number : 2810 Chem class : 6.1 Pack group : III

Cantidad. 25g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11499393

  • 29.70€ / 25 g


Stock EU 1
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

364-74-9
159.092
XNJAYQHWXYJBBD-UHFFFAOYSA-N
67767
C1=CC(=C(C=C1F)[N+](=O)[O-])F
C6H3F2NO2
MFCD00007054
2,5-difluoronitrobenzene, benzene, 1,4-difluoro-2-nitro, 1,4-difluoro-2-nitro-benzene, pubchem2289, 2,5 difluoronitrobenzene, 2.5-difluoronitrobenzene, acmc-1cjb9, 2,5-difluoronitrobenzene, 2,5-difluoro-nitrobenzene, 2,5-difluoronitro-benzene
1,4-difluoro-2-nitrobenzene

Especificaciones

1,4-Difluoro-2-nitrobenzene
206°C to 207°C
25g
C6H3F2NO2
UN2810
2,5-difluoronitrobenzene, benzene, 1,4-difluoro-2-nitro, 1,4-difluoro-2-nitro-benzene, pubchem2289, 2,5 difluoronitrobenzene, 2.5-difluoronitrobenzene, acmc-1cjb9, 2,5-difluoronitrobenzene, 2,5-difluoro-nitrobenzene, 2,5-difluoronitro-benzene
C1=CC(=C(C=C1F)[N+](=O)[O-])F
159.092
159.09
90°C (194°F)
-12°C
364-74-9
MFCD00007054
2210200
XNJAYQHWXYJBBD-UHFFFAOYSA-N
1,4-difluoro-2-nitrobenzene
67767
98%
Videos
SDS