Learn More
1,4-Dietinilbenceno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757669
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
935-14-8
C10H6
126.16
MFCD00078375
MVLGANVFCMOJHR-UHFFFAOYSA-N
p-diethynylbenzene, benzene, 1,4-diethynyl, 1,4-diethynyl-benzene, benzene, diethynyl, benzene,1,4-diethynyl, benzene, p-diethynyl-7ci,8ci, 1,4-bis ethynyl benzene, acmc-209rm8, 4-05-00-01805 beilstein handbook reference
120463
1,4-dietinilbenceno
C#CC1=CC=C(C=C1)C#C
935-14-8
C10H6
126.16
MFCD00078375
MVLGANVFCMOJHR-UHFFFAOYSA-N
p-diethynylbenzene, benzene, 1,4-diethynyl, 1,4-diethynyl-benzene, benzene, diethynyl, benzene,1,4-diethynyl, benzene, p-diethynyl-7ci,8ci, 1,4-bis ethynyl benzene, acmc-209rm8, 4-05-00-01805 beilstein handbook reference
120463
1,4-dietinilbenceno
C#CC1=CC=C(C=C1)C#C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1, 4-Diethynylbenzene
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 94°C to 98°C
Color Marrón anaranjado o blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4(C∽CH)2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.16
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Diethynylbenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.