Learn More
1,4-Dicianobutano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-107183
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
111-69-3
C6H8N2
108.14
MFCD00001975
BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
adiponitrile, 1,4-dicyanobutane, adipodinitrile, adipyldinitrile, adipic acid dinitrile, tetramethylene dicyanide, nitrile adipico, tetramethylene cyanide, adipic acid nitrile, adipinsaeuredinitril
8128
hexanedinitrile
C(CCC#N)CC#N
111-69-3
C6H8N2
108.14
MFCD00001975
BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
adiponitrile, 1,4-dicyanobutane, adipodinitrile, adipyldinitrile, adipic acid dinitrile, tetramethylene dicyanide, nitrile adipico, tetramethylene cyanide, adipic acid nitrile, adipinsaeuredinitril
8128
hexanedinitrile
C(CCC#N)CC#N
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1, 4-Dicyanobutane
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 1.0°C to 3.0°C
Color Colorless to Yellow
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 295.0°C
Temperatura de inflamación 163°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal NC(CH2)4CN
Índice de refracción 1.4370 to 1.4390
Cantidad 5 mL
Beilstein 02, 653
Índice Merck 15, 152
Gravedad específica 0.95
Información de solubilidad Solubility in water: 90g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform
Viscosidad 5.8 mPa.s (30°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Dicyanobutane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.