Learn More
1,4-Dicianobenzeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10070840
19.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
623-26-7
C8H4N2
128.13
MFCD00001810
BHXFKXOIODIUJO-UHFFFAOYSA-N
terephthalonitrile, 1,4-dicyanobenzene, 1,4-benzenedicarbonitrile, p-phthalodinitrile, 4-cyanobenzonitrile, p-dicyanobenzene, p-benzenedinitrile, p-pdn, terephthalodinitrile, 1,4-benzodinitrile
12172
benceno-1,4-dicarbonitrilo
C1=CC(=CC=C1C#N)C#N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
623-26-7
C8H4N2
128.13
MFCD00001810
BHXFKXOIODIUJO-UHFFFAOYSA-N
terephthalonitrile, 1,4-dicyanobenzene, 1,4-benzenedicarbonitrile, p-phthalodinitrile, 4-cyanobenzonitrile, p-dicyanobenzene, p-benzenedinitrile, p-pdn, terephthalodinitrile, 1,4-benzodinitrile
12172
benceno-1,4-dicarbonitrilo
C1=CC(=CC=C1C#N)C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1, 4-Dicyanobenzene
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 222°C to 227°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4(CN)2
Cantidad 25 g
Beilstein 09, 846
Información de solubilidad Solubility in water: 0.08g/L (23°C). Other solubilities: soluble 15.3g/L in acetone (20°C),soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo