Learn More
1,4-Diclorobenceno, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023164
15.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
106-46-7
C6H4Cl2
146.998
MFCD00000604
OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
p-dichlorobenzene, paradichlorobenzene, para-dichlorobenzene, paracide, paramoth, dichlorobenzene, paranuggets, santochlor, paradow, evola
4685
CHEBI:28618
1,4-diclorobenceno
C1=CC(=CC=C1Cl)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
106-46-7
C6H4Cl2
146.998
MFCD00000604
OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
p-dichlorobenzene, paradichlorobenzene, para-dichlorobenzene, paracide, paramoth, dichlorobenzene, paranuggets, santochlor, paradow, evola
4685
CHEBI:28618
1,4-diclorobenceno
C1=CC(=CC=C1Cl)Cl
1,4-Dichlorobenzene, is used as moth repellant, air fresheners and toilet blocks and general deodorant for garbage and restrom as well as to control fruit borers and ants, may be applied to tobacco seed beds for blue mold control. It is also used as a pharmaceutical intermediate. 1,4-dichlorobenzene is as a used as a minor processing aid in the production of grinding wheels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-diclorobenceno se utiliza como repelente de polillas, ambientadores y módulos sanitarios, así como y desodorante general para la basura y baño, así como para el control de hormigas y parásitos de la fruta; puede aplicarse a los lechos de siembra de tabaco para el control del moho azul. También se utiliza como intermediario farmacéutico. El 1,4-diclorobenceno se utiliza como una pequeña ayuda de procesamiento en la producción de ruedas de esmeril.
Solubilidad
es insoluble en agua.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, aluminio y sus aleaciones, así como algunos plásticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,4-Dichlorobenzene
Punto de fusión 52°C to 56°C
Densidad 1.248
Punto de ebullición 173°C to 174°C
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Olor Strong
Cantidad 100 g
Número UN UN3077
Beilstein 1680023
Índice Merck 14,3057
Información de solubilidad It is insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 147
Porcentaje de pureza ≥99%