Learn More
1,4-Dicloro-2-fluorobenceno, 99 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7025665
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
348-59-4
C6H3Cl2F
164.99
MFCD00060656
BJQTYCQGIXZSNM-UHFFFAOYSA-N
2,5-dichlorofluorobenzene, benzene, 1,4-dichloro-2-fluoro, 1,4-dichloro-2-fluoro-benzene, 2,5-dichloro-1-fluorobenzene, 1,4-dichlor-2-fluorbenzol, 2,5-dichloro-fluorobenzene, pubchem3454, acmc-1ae1b, 2,5-dichloro fluorobenzene, 1-fluor-2,5-dichlorbenzol
136173
1,4-dicloro-2-fluorobenceno
FC1=CC(Cl)=CC=C1Cl
348-59-4
C6H3Cl2F
164.99
MFCD00060656
BJQTYCQGIXZSNM-UHFFFAOYSA-N
2,5-dichlorofluorobenzene, benzene, 1,4-dichloro-2-fluoro, 1,4-dichloro-2-fluoro-benzene, 2,5-dichloro-1-fluorobenzene, 1,4-dichlor-2-fluorbenzol, 2,5-dichloro-fluorobenzene, pubchem3454, acmc-1ae1b, 2,5-dichloro fluorobenzene, 1-fluor-2,5-dichlorbenzol
136173
1,4-dicloro-2-fluorobenceno
FC1=CC(Cl)=CC=C1Cl
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 1,4-dicloro-2-fluorobenceno se utiliza como intermediario para la síntesis orgánica
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,4-Dichloro-2-fluorobenzene
Punto de fusión 4°C
Densidad 1.383
Punto de ebullición 168°C
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Índice de refracción 1.5245
Cantidad 5 g
Beilstein 2355590
Información de solubilidad Difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 165
Porcentaje de pureza 99%