Learn More
1,4-Dibromobenceno, 98 %, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar A10517.30
Detalles adicionales : CAS : 106-37-6 Peso : 0.25000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Cantidad 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11444220
  • 43.20€ / 250 g
En stock, listo para ser enviado: 4
Descripción
Descripción
Aplicaciones
El 1,4-dibromobenceno se utiliza en la síntesis de 2,5-dibromoacetofenona, triarilaminas y transestilbenos. Se utiliza ampliamente como disolvente líquido pesado, así como aditivo para aceites de motor. Encuentra su aplicación como intermediario en la fabricación de productos químicos orgánicos, como colorantes, productos farmacéuticos y pirorretardantes para materiales poliméricos.
Solubilidad
Soluble en alcohol, benceno, cloroformo, tolueno y tetracloruro de carbono. Insoluble en éter.
Notas
Evite la luz y el calor en exceso. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
106-37-6
235.906
SWJPEBQEEAHIGZ-UHFFFAOYSA-N
7804
1,4-dibromobenceno
C6H4Br2
MFCD00000089
p-dibromobenzene, p-bromophenyl bromide, benzene, 1,4-dibromo, benzene, p-dibromo, p-benzene dibromide, 1,4-dibromo benzene, 1,4-dibromo-benzene, unii-9991w3m5hz, dibromobenzene, 1,4, labotest-bb ltbb002071
CHEBI:37150
C1=CC(=CC=C1Br)Br
Especificaciones
1,4-Dibromobenzene
>100°C (212°F)
1.5742
86°C to 90°C
106-37-6
C6H4Br2
UN3077
14,3019
Soluble in alcohol,benzene,chloroform,toluene and carbon tetrachloride. Insoluble in ether.
C1=CC(=CC=C1Br)Br
235.906
CHEBI:37150
98%
1.841
Characteristic
219°C to 220°C
250g
98%
MFCD00000089
1904543
p-dibromobenzene, p-bromophenyl bromide, benzene, 1,4-dibromo, benzene, p-dibromo, p-benzene dibromide, 1,4-dibromo benzene, 1,4-dibromo-benzene, unii-9991w3m5hz, dibromobenzene, 1,4, labotest-bb ltbb002071
SWJPEBQEEAHIGZ-UHFFFAOYSA-N
1,4-dibromobenceno
7804
235.91
Videos
SDS Documentos