Learn More
1,4-dibromo-2,5-dimetilbenceno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10642192
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
1074-24-4
C8H8Br2
263.96
MFCD00000091
QENIALCDPFDFHX-UHFFFAOYSA-N
2,5-dibromo-p-xylene, benzene, 1,4-dibromo-2,5-dimethyl, p-xylene, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo-1,4-dimethylbenzene, 2,5-dimethyl-1,4-dibromobenzene, 2,5-dibromo-4-xylene, 2,4-dibromobenzene, p-xylene,5-dibromo, pubchem14829, acmc-1c2tg
66175
1,4-dibromo-2,5-dimetilbenceno
CC1=CC(Br)=C(C)C=C1Br
1074-24-4
C8H8Br2
263.96
MFCD00000091
QENIALCDPFDFHX-UHFFFAOYSA-N
2,5-dibromo-p-xylene, benzene, 1,4-dibromo-2,5-dimethyl, p-xylene, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo-1,4-dimethylbenzene, 2,5-dimethyl-1,4-dibromobenzene, 2,5-dibromo-4-xylene, 2,4-dibromobenzene, p-xylene,5-dibromo, pubchem14829, acmc-1c2tg
66175
1,4-dibromo-2,5-dimetilbenceno
CC1=CC(Br)=C(C)C=C1Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1, 4-Dibromo-2, 5-dimethylbenzene
Punto de fusión 72.0°C to 75.0°C
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Cantidad 50 g
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5430 to 1.5450
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.95
Porcentaje de pureza 98+%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Dibromo-2,5-dimethylbenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.