Learn More
Alfa Aesar™ 1,4-Dibenciloxibenceno, 98 %
Marca:  Alfa Aesar™ B24942.09
Detalles adicionales : CAS : 621-91-0 Peso : 0.01000kg
Cantidad 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11441467
  • 36.57€ / 10 g
Fecha estimada de envío
25-05-2021
621-91-0
290.362
DYULYMCXVSRUPB-UHFFFAOYSA-N
69315
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)OCC3=CC=CC=C3
C20H18O2
MFCD00016875
1,4-dibenzyloxybenzene, 1,4-bis benzyloxy benzene, hydroquinone dibenzyl ether, benzene, 1,4-bis phenylmethoxy, 1,4-bis phenylmethoxy benzene, p-dibenzyloxybenzene, hydrochinon-dibenzylather, 1,4-di benzyloxy benzene, acmc-209n0i, ksc493o6b
1,4-bis(fenilmetoxi)benceno
Especificaciones
1,4-Dibenzyloxybenzene
125°C to 128°C
621-91-0
MFCD00016875
1,4-dibenzyloxybenzene, 1,4-bis benzyloxy benzene, hydroquinone dibenzyl ether, benzene, 1,4-bis phenylmethoxy, 1,4-bis phenylmethoxy benzene, p-dibenzyloxybenzene, hydrochinon-dibenzylather, 1,4-di benzyloxy benzene, acmc-209n0i, ksc493o6b
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)OCC3=CC=CC=C3
290.362
290.36
Odorless
10g
C20H18O2
2058196
DYULYMCXVSRUPB-UHFFFAOYSA-N
1,4-bis(fenilmetoxi)benceno
69315
98%
Videos
SDS Documentos