Learn More
1,4-Diaminobutano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025684
23.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
110-60-1
C4H12N2
88.154
MFCD00008235
KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N
1,4-diaminobutane, putrescine, 1,4-butanediamine, tetramethylenediamine, butylenediamine, putrescin, 1,4-butylenediamine, tetramethyldiamine, 1,4-tetramethylenediamine, putrescina
1045
CHEBI:17148
Butano-1,4-diamina
C(CCN)CN
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
110-60-1
C4H12N2
88.154
MFCD00008235
KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N
1,4-diaminobutane, putrescine, 1,4-butanediamine, tetramethylenediamine, butylenediamine, putrescin, 1,4-butylenediamine, tetramethyldiamine, 1,4-tetramethylenediamine, putrescina
1045
CHEBI:17148
Butano-1,4-diamina
C(CCN)CN
1,4-Diaminobutane is used as a precursor in many biological systems and synthon for amido-ureas. It is involved in the synthesis of nylon 46 by reacting with adipic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-diaminobutano se utiliza como precursor en muchos sistemas biológicos y sintón para amido-ureas. Participa en la síntesis de nailon 46 al reaccionar con ácido adípico.
Solubilidad
Soluble en éter y alcohol.
Notas
Incompatible con ácidos, agentes oxidantes fuertes, aldehídos, anhídridos ácidos y cloruros ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,4-Diaminobutane
Punto de fusión 25°C to 28°C
Densidad 0.877
Punto de ebullición 158°C to 160°C
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Fórmula lineal H2N(CH2)4NH2
Índice de refracción 1.4569
Cantidad 25 g
Número UN UN2928
Beilstein 605282
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Índice Merck 14,7947
Información de solubilidad Soluble in ether and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza ≥98%