Learn More
Mono(2,2-dimetiltrimetilencetal) de 1,4-ciclohexanodiona, + 98 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1, 4-Cyclohexanedione mono(2, 2-dimethyltrimethylene ketal) |
CAS | 69225-59-8 |
Punto de fusión | 49.0°C to 50.0°C |
Temperatura de inflamación | >110°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% min. (GC) |
Fórmula molecular | C11H18O3 |
Cantidad | 10 g |
Sinónimo | 3,3-dimethyl-1,5-dioxaspiro 5.5 undecan-9-one, 1,4-cyclohexanedione mono-2,2-dimethyltrimethylene ketal, 1,4-cyclohexanedione mono 2,2-dimethyltrimethylene ketal, 3,3-dimethyl-1,5-dioxa-spiro 5.5 undecan-9-one, 9,9-dimethyl-7,11-dioxaspiro 5.5 undecan-3-one, 1,5-dioxaspiro 5.5 undecan-9-one, 3,3-dimethyl, pubchem11226, maybridge1_004236, 1,4-cyclohexanedionemono-2,2-dimethyltrimethyleneketal |
Clave InChI | COKVDTKAWIFNTH-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC1(COC2(CCC(=O)CC2)OC1)C |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1,4-Cyclohexanedione mono(2,2-dimethyltrimethylene ketal)
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.