Learn More
1,4-Ciclohexanediona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
1,4-Cyclohexanedione is used in the preparation of 1,4 benzoquinone and bromoorganics. It is also used to study the influence of visible light on the bromate-1,4-cyclohexanedione-ferroin oscillating reaction. It plays a vital role in pharmaceuticals, plant growth regulator and as a conducting material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,4-Ciclohexanediona se utiliza en la preparación de 1,4 benzoquinona y bromoorgánicos. También se utiliza para estudiar la influencia de la luz visible en la reacción oscilante de bromato-1,4-ciclohexanodiona-ferroína. Desempeña un papel vital en los productos farmacéuticos, como regulador del crecimiento de las plantas y como material conductor.
Solubilidad
Soluble en metanol y etanol.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
La 1,4-Ciclohexanediona se utiliza en la preparación de 1,4 benzoquinona y bromoorgánicos. También se utiliza para estudiar la influencia de la luz visible en la reacción oscilante de bromato-1,4-ciclohexanodiona-ferroína. Desempeña un papel vital en los productos farmacéuticos, como regulador del crecimiento de las plantas y como material conductor.
Solubilidad
Soluble en metanol y etanol.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,4-Cyclohexanedione |
Punto de fusión | 77°C to 78°C |
Punto de ebullición | 132°C (20 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 132°C (269°F) |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 774152 |
Información de solubilidad | Soluble in methanol and ethanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.13 |
Porcentaje de pureza | 98% |