Learn More
1,4-Ciclohexanodiol, 99 %, mezcla de cis y trans, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10000880
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
556-48-9
C6H12O2
116.16
MFCD00001448,MFCD00063612,MFCD00075462
VKONPUDBRVKQLM-UHFFFAOYSA-N
1,4-cyclohexanediol, cis-1,4-cyclohexanediol, trans-1,4-cyclohexanediol, trans-cyclohexane-1,4-diol, quinitol, 1,4-cyclohexanediol, trans, cis-cyclohexane-1,4-diol, 1,4-cyclohexanediol, cis, trans-1,4-dihydroxycyclohexane, cis-1,4-dihydroxycyclohexane
11162
ciclohexano-1,4-diol
OC1CCC(O)CC1
556-48-9
C6H12O2
116.16
MFCD00001448,MFCD00063612,MFCD00075462
VKONPUDBRVKQLM-UHFFFAOYSA-N
1,4-cyclohexanediol, cis-1,4-cyclohexanediol, trans-1,4-cyclohexanediol, trans-cyclohexane-1,4-diol, quinitol, 1,4-cyclohexanediol, trans, cis-cyclohexane-1,4-diol, 1,4-cyclohexanediol, cis, trans-1,4-dihydroxycyclohexane, cis-1,4-dihydroxycyclohexane
11162
ciclohexano-1,4-diol
OC1CCC(O)CC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1, 4-Cyclohexanediol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 98°C to 102°C
Punto de ebullición 150°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 65°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H10(OH)2
Cantidad 100 g
Beilstein 06, IV, 5209
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 99%