Learn More
1,4-Ciclohexanediol, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
1,4-Cyclohexanediol, cis + trans, is used as a chemical, organic, pharmaceutical intermediate. It is also used as an important intermediate for manufacturing of anti-Cancer and anti-Infective Drugs - dihydroartemisinin and dihydroartemisitene dimers. It is also used in co polyester resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-ciclohexanediol, cis + trans, se utiliza como intermediario químico, orgánico y farmacéutico. También se utiliza como un importante intermediario para la fabricación de medicamentos contra el cáncer y anti-infecciosos - dímeros de dihidroartemisinina y dihidroartemisiteno. También se utiliza en resinas de copoliéster.
Solubilidad
Es altamente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y ácidos fuertes.
El 1,4-ciclohexanediol, cis + trans, se utiliza como intermediario químico, orgánico y farmacéutico. También se utiliza como un importante intermediario para la fabricación de medicamentos contra el cáncer y anti-infecciosos - dímeros de dihidroartemisinina y dihidroartemisiteno. También se utiliza en resinas de copoliéster.
Solubilidad
Es altamente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y ácidos fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,4-Cyclohexanediol |
Nombre de nota | cis + trans |
Punto de fusión | 98°C to 103°C |
Punto de ebullición | 149°C to 151°C (20 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 65°C (149°F) |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 2036658 |
Información de solubilidad | It is highly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.16 |
Porcentaje de pureza | 98% |