Learn More
1,4-Cineole, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077598
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
470-67-7
C10H18O
154.25
RFFOTVCVTJUTAD-UHFFFAOYSA-N
1,4-cineole, isocineole, 1,4-cineol, 1,4-epoxy-p-menthane, isocineple, 1,4-cineole natural, p-menthane, 1,4-epoxy, unii-b55jtu839b, fema no. 3658
10106
CHEBI:80788
1-metil-4-propan-2-il-7-oxabiciclo[2.2.1]heptano
CC(C)C12CCC(O1)(CC2)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
470-67-7
C10H18O
154.25
RFFOTVCVTJUTAD-UHFFFAOYSA-N
1,4-cineole, isocineole, 1,4-cineol, 1,4-epoxy-p-menthane, isocineple, 1,4-cineole natural, p-menthane, 1,4-epoxy, unii-b55jtu839b, fema no. 3658
10106
CHEBI:80788
1-metil-4-propan-2-il-7-oxabiciclo[2.2.1]heptano
CC(C)C12CCC(O1)(CC2)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,4-Cineole
Punto de fusión -46.0°C
Densidad 0.8870g/mL
Punto de ebullición 65°C (21.0 hPa)
Temperatura de inflamación 47°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 80% min. (GC)
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.887
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 85%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Cineole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.