Learn More
Ácido 1-(4-clorofenil)-5-propil-1H-pirazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2694133
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
175137-17-4
C13H13ClN2O2
264.709
MFCD00068141
RTLVBOYPVGHHGC-UHFFFAOYSA-N
1-4-chlorophenyl-5-propyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-propylpyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-4-chlorophenyl-5-propyl, maybridge1_003964, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,1-4-chlorophenyl-5-propyl, 1-4-chloro-phenyl-5-propyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid
2777583
ácido 1-(4-clorofenil)-5-propilpirazol-4-carboxílico
CCCC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
175137-17-4
C13H13ClN2O2
264.709
MFCD00068141
RTLVBOYPVGHHGC-UHFFFAOYSA-N
1-4-chlorophenyl-5-propyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-propylpyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-4-chlorophenyl-5-propyl, maybridge1_003964, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,1-4-chlorophenyl-5-propyl, 1-4-chloro-phenyl-5-propyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid
2777583
ácido 1-(4-clorofenil)-5-propilpirazol-4-carboxílico
CCCC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 1-(4-chlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.71
Porcentaje de pureza 97%