Learn More
1-(4-Clorofenil)-3-buten-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7035662
25.13 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
14506-33-3
C10H11ClO
182.647
MFCD03427246
GJODRJDLQVBTMF-UHFFFAOYSA-N
1-4-chlorophenyl-3-buten-1-ol, 1-4-chlorophenyl but-3-en-1-ol, benzenemethanol,4-chloro-a-2-propen-1-yl, 4-4-chlorophenyl-1-buten-4-ol, 1-4-chloro-phenyl-but-3-en-1-ol, acmc-20apb1, 4-chloro-alpha-allylbenzyl alcohol, 4-4-chlorophenyl but-1-en-4-ol, 1-4-chlorophenyl-but-3-en-1-ol
2757771
1-(4-clorofenil)but-3-an-1-ol
C=CCC(C1=CC=C(C=C1)Cl)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
14506-33-3
C10H11ClO
182.647
MFCD03427246
GJODRJDLQVBTMF-UHFFFAOYSA-N
1-4-chlorophenyl-3-buten-1-ol, 1-4-chlorophenyl but-3-en-1-ol, benzenemethanol,4-chloro-a-2-propen-1-yl, 4-4-chlorophenyl-1-buten-4-ol, 1-4-chloro-phenyl-but-3-en-1-ol, acmc-20apb1, 4-chloro-alpha-allylbenzyl alcohol, 4-4-chlorophenyl but-1-en-4-ol, 1-4-chlorophenyl-but-3-en-1-ol
2757771
1-(4-clorofenil)but-3-an-1-ol
C=CCC(C1=CC=C(C=C1)Cl)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chlorophenyl)-3-buten-1-ol
Densidad 1.137
Punto de ebullición 140°C (2 mmHg)
Cantidad 1 g
Índice de refracción 1.544
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.65
Porcentaje de pureza 97%