Learn More
1-(4-Chlorophenyl)-3-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]urea, 97%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar H65397.03
Detalles adicionales : CAS : 369-77-7 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15449616
  • 206.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 24-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
369-77-7
349.134
ZFSXZJXLKAJIGS-UHFFFAOYSA-N
9719
C1=CC(=CC=C1NC(=O)NC2=CC(=C(C=C2)Cl)C(F)(F)F)Cl
C14H9Cl2F3N2O
MFCD00867294
cloflucarban, halocarban, irgasan cf3, cloflucarbon, trifluoromethyldichlorocarbanilide, unii-i5zzy3dc5g, cloflucarban usan, 4,4'-dichloro-3-trifluoromethyl carbanilide, i5zzy3dc5g, halocarban inn
1-(4-chlorophenyl)-3-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]urea
Especificación
1-(4-Chlorophenyl)-3-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]urea
369-77-7
MFCD00867294
ZFSXZJXLKAJIGS-UHFFFAOYSA-N
1-(4-chlorophenyl)-3-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]urea
9719
Solid
1g
C14H9Cl2F3N2O
cloflucarban, halocarban, irgasan cf3, cloflucarbon, trifluoromethyldichlorocarbanilide, unii-i5zzy3dc5g, cloflucarban usan, 4,4'-dichloro-3-trifluoromethyl carbanilide, i5zzy3dc5g, halocarban inn
C1=CC(=CC=C1NC(=O)NC2=CC(=C(C=C2)Cl)C(F)(F)F)Cl
349.134
349.13
97%