Learn More
1-(4-Clorofenil)-1H-pirrol-2-carbaldehído, téc., Thermo Scientific™
Catalog Number p-2694323
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
37560-50-2
C11H8ClNO
205.641
MFCD00174283
NNQOVJLQFYROBU-UHFFFAOYSA-N
1-4-chlorophenyl-1h-pyrrole-2-carbaldehyde, 1-4-chlorophenyl pyrrole-2-carbaldehyde, 1-p-chlorphenyl-2-pyrrolcarbaldehyd, 1-4-chloro-phenyl-1h-pyrrole-2-carbaldehy de, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde,1-4-chlorophenyl
737212
1-(4-clorofenil)pirrol-2-carbaldehído
C1=CN(C(=C1)C=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
37560-50-2
C11H8ClNO
205.641
MFCD00174283
NNQOVJLQFYROBU-UHFFFAOYSA-N
1-4-chlorophenyl-1h-pyrrole-2-carbaldehyde, 1-4-chlorophenyl pyrrole-2-carbaldehyde, 1-p-chlorphenyl-2-pyrrolcarbaldehyd, 1-4-chloro-phenyl-1h-pyrrole-2-carbaldehy de, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde,1-4-chlorophenyl
737212
1-(4-clorofenil)pirrol-2-carbaldehído
C1=CN(C(=C1)C=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.64
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico