missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]urea, 97%, Alfa Aesar™

73.10€ - 233.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 23747-70-8
Número MDL MFCD06670767
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15495735 SDS Ver documentos Alfa Aesar
H65196.MD
250mg 73.10€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-11-2019
Añadir a la cesta
 
15499446 SDS Ver documentos Alfa Aesar
H65196.03
1g 233.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

23747-70-8
MFCD06670767

Especificaciones

1-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]urea
23747-70-8
3073929
Solid
250mg
MFCD06670767
382.69
97%