missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]urea, 97%, Alfa Aesar™

68.90€ - 206.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 370-51-4
Fórmula molecular C15H9ClF6N2O
Molecular Weight (g/mol) 382.69
Número MDL MFCD03416773
InChI Key PFVDUIKROVECSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl-3-3-trifluoromethyl phenyl urea, 1-4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl-3-3-trifluoromethylphenyl urea, n-4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl-n'-3-trifluoromethyl phenyl urea
PubChem CID 4532427
IUPAC Name 1-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]urea
SMILES C1=CC(=CC(=C1)NC(=O)NC2=CC(=C(C=C2)Cl)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15419886 SDS Alfa Aesar
H65760.03
1g 206.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-06-2019
Añadir a la cesta
 
15455765 SDS Alfa Aesar
H65760.MD
250mg 68.90€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-06-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

370-51-4
382.69
PFVDUIKROVECSO-UHFFFAOYSA-N
4532427
C1=CC(=CC(=C1)NC(=O)NC2=CC(=C(C=C2)Cl)C(F)(F)F)C(F)(F)F
C15H9ClF6N2O
MFCD03416773
1-4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl-3-3-trifluoromethyl phenyl urea, 1-4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl-3-3-trifluoromethylphenyl urea, n-4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl-n'-3-trifluoromethyl phenyl urea
1-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]urea

Especificaciones

1-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]urea
370-51-4
MFCD03416773
PFVDUIKROVECSO-UHFFFAOYSA-N
1-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]urea
4532427
Solid
1g
C15H9ClF6N2O
1-4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl-3-3-trifluoromethyl phenyl urea, 1-4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl-3-3-trifluoromethylphenyl urea, n-4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl-n'-3-trifluoromethyl phenyl urea
C1=CC(=CC(=C1)NC(=O)NC2=CC(=C(C=C2)Cl)C(F)(F)F)C(F)(F)F
382.69
382.69
97%