missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]urea, 97%, Alfa Aesar™

Marca:  Alfa Aesar H65760.MD

Detalles adicionales : CAS : 370-51-4 Peso : 0.00025kg

Cantidad. 250mg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15455765

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

370-51-4
382.69
PFVDUIKROVECSO-UHFFFAOYSA-N
4532427
C1=CC(=CC(=C1)NC(=O)NC2=CC(=C(C=C2)Cl)C(F)(F)F)C(F)(F)F
C15H9ClF6N2O
MFCD03416773
1-4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl-3-3-trifluoromethyl phenyl urea, 1-4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl-3-3-trifluoromethylphenyl urea, n-4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl-n'-3-trifluoromethyl phenyl urea
1-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]urea

Especificaciones

1-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]urea
370-51-4
MFCD03416773
PFVDUIKROVECSO-UHFFFAOYSA-N
1-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]urea
4532427
Solid
250mg
C15H9ClF6N2O
1-4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl-3-3-trifluoromethyl phenyl urea, 1-4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl-3-3-trifluoromethylphenyl urea, n-4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl-n'-3-trifluoromethyl phenyl urea
C1=CC(=CC(=C1)NC(=O)NC2=CC(=C(C=C2)Cl)C(F)(F)F)C(F)(F)F
382.69
382.69
97%
Videos
SDS Documentos