Learn More
Alfa Aesar™ 1-(4-Chloro-2-nitrophenyl)azepane, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H63929.06
Detalles adicionales : CAS : 40832-89-1 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15490899
  • 325.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
40832-89-1
1-(4-Chloro-2-nitrophenyl)hexamethyleneimine
Especificaciones
1-(4-Chloro-2-nitrophenyl)azepane
40832-89-1
219458
254.71
96%
5g
UN3259
1-(4-Chloro-2-nitrophenyl)hexamethyleneimine
Solid
Videos
SDS Documentos