missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 1-(4-Chloro-2-methylphenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea, 97%

97.80€ - 1174.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 326873-60-3
Fórmula molecular C14H12ClFN2O
Molecular Weight (g/mol) 278.71
Número MDL MFCD02703560
InChI Key UNRROYBXLGOSOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-chloro-2-methylphenyl-3-4-fluorophenyl urea, 3-4-chloro-2-methylphenyl-1-4-fluorophenyl urea
PubChem CID 2316573
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15477396 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H62404.MD
250mg 97.80€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
 
15457396 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H62404.03
1g 294.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
 
15467396 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H62404.06
5g 1174.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

326873-60-3
278.71
UNRROYBXLGOSOI-UHFFFAOYSA-N
2316573
C14H12ClFN2O
MFCD02703560
1-4-chloro-2-methylphenyl-3-4-fluorophenyl urea, 3-4-chloro-2-methylphenyl-1-4-fluorophenyl urea

Especificaciones

250mg
326873-60-3
MFCD02703560
UNRROYBXLGOSOI-UHFFFAOYSA-N
2316573
Solid
1-(4-Chloro-2-methylphenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea
C14H12ClFN2O
1-4-chloro-2-methylphenyl-3-4-fluorophenyl urea, 3-4-chloro-2-methylphenyl-1-4-fluorophenyl urea
278.71
278.71
97%