Learn More
1,4-Butanosultona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058283
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1633-83-6
C4H8O3S
136.17
MFCD00006584
MHYFEEDKONKGEB-UHFFFAOYSA-N
1,4-butane sultone, 1,4-butanesultone, butane sultone, butanesultone, 1,2-oxathiane, 2,2-dioxide, butanesulfone, 1,2-oxathiane 2,2-dioxide, 1,4-butylene sulfone, delta-valerosultone, 1,4-butanesulfone
15411
oxatiano 2,2-dióxido
O=S1(=O)CCCCO1
1633-83-6
C4H8O3S
136.17
MFCD00006584
MHYFEEDKONKGEB-UHFFFAOYSA-N
1,4-butane sultone, 1,4-butanesultone, butane sultone, butanesultone, 1,2-oxathiane, 2,2-dioxide, butanesulfone, 1,2-oxathiane 2,2-dioxide, 1,4-butylene sulfone, delta-valerosultone, 1,4-butanesulfone
15411
oxatiano 2,2-dióxido
O=S1(=O)CCCCO1
1,4-Butanesultone is an alkylating agent used in synthetic chemistry. It serves as a wood preservative. It is employed as an intermediate of the organic sulfonation agent. Further, it is used as a raw material for electroplating intermediate. In addition to this, it finds application in active pharmaceutical ingredients, photographic materials, lithium battery and surface active agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,4-butanosultona es un agente alquilante utilizado en la química sintética. Sirve como conservante de la madera. Se emplea como intermedio del agente de sulfonación orgánico. Además, se utiliza como materia prima para el intermedio de la galvanoplastia. Además de esto, se aplica en ingredientes farmacéuticos activos, materiales fotográficos, baterías de litio y agentes activos de superficie.
Solubilidad
Miscible con cloroformo y metanol. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,4-Butanesultone
Punto de fusión 12°C to 15°C
Densidad 1.335
Punto de ebullición 114°C to 116°C (1.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 153°C (307°F)
Índice de refracción 1.464
Cantidad 25 g
Beilstein 110588
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with chloroform and methanol. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.17
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.