Learn More
1,4-Butanediol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043923
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
2500 g
110-63-4
C4H10O2
90.12
MFCD00002968
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
1,4-butanediol, 1,4-butylene glycol, tetramethylene glycol, 1,4-dihydroxybutane, 1,4-tetramethylene glycol, tetramethylene 1,4-diol, sucol b, diol 14b, agrisynth b1d, unii-7xoo2le6g3
8064
CHEBI:41189
butano-1,4-diol
OCCCCO
110-63-4
C4H10O2
90.12
MFCD00002968
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
1,4-butanediol, 1,4-butylene glycol, tetramethylene glycol, 1,4-dihydroxybutane, 1,4-tetramethylene glycol, tetramethylene 1,4-diol, sucol b, diol 14b, agrisynth b1d, unii-7xoo2le6g3
8064
CHEBI:41189
butano-1,4-diol
OCCCCO
1,4-Butanediol is commonly used as a solvent in the chemical industry to manufacture gamma-butyrolactone and elastic fibers like spandex. It is used as a cross-linking agent for thermoplastic urethanes, polyester plasticizers, paints and coatings. It undergoes dehydration in the presence of phosphoric acid yielded teterahydrofuran, which is an important solvent used for various applications. It acts an intermediate and is used to manufacture polytetramethylene ether glycol (PTMEG), polybutylene terephthalate (PBT) and polyurethane (PU). It finds application as an industrial cleaner and a glue remover.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-butanediol se utiliza comúnmente en el sector de la química como disolvente para fabricar gamma-butirolactona y fibras elásticas como el spandex. También funciona como agente de entrecruzante para uretanos termoplásticos, plastificantes de poliéster, pinturas y revestimientos. Sufre deshidratación en presencia de teterahidrofurano producido a partir de ácido fosfórico, un importante disolvente utilizado para diversas aplicaciones. Actúa como intermedio y se utiliza para fabricar éter de politetrametilenglicol (PTMEG), tereftalato de polibutileno (PBT) y poliuretano (PU). También se utiliza como limpiador industrial y eliminador de pegamento.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol, dimetilsulfóxido y éteres de glicol. Ligeramente miscible con éter dietílico. No miscible con hidrocarburos alifáticos y aromáticos.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,4-Butanediol
Punto de fusión 19°C to 20°C
Densidad 1.017
Punto de ebullición 229°C to 230°C
Temperatura de inflamación 135°C (275°F)
Índice de refracción 1.446
Cantidad 250 g
Beilstein 1633445
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,dimethyl sulfoxide and glycol ethers. Slightly miscible with diethyl ether. Immiscible with aliphatic and aromatic hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.12
Porcentaje de pureza 99%