Learn More
1,4-Butano sulfona, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-78033
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
1633-83-6
C4H8O3S
136.17
MFCD00006584
MHYFEEDKONKGEB-UHFFFAOYSA-N
1,4-butane sultone, 1,4-butanesultone, butane sultone, butanesultone, 1,2-oxathiane, 2,2-dioxide, butanesulfone, 1,2-oxathiane 2,2-dioxide, 1,4-butylene sulfone, delta-valerosultone, 1,4-butanesulfone
15411
oxatiano 2,2-dióxido
O=S1(=O)CCCCO1
1633-83-6
C4H8O3S
136.17
MFCD00006584
MHYFEEDKONKGEB-UHFFFAOYSA-N
1,4-butane sultone, 1,4-butanesultone, butane sultone, butanesultone, 1,2-oxathiane, 2,2-dioxide, butanesulfone, 1,2-oxathiane 2,2-dioxide, 1,4-butylene sulfone, delta-valerosultone, 1,4-butanesulfone
15411
oxatiano 2,2-dióxido
O=S1(=O)CCCCO1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1, 4-Butane sultone
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 12.5°C to 15.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3310g/mL
Punto de ebullición 153°C (19.0 HPA)
Temperatura de inflamación 154°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4600 to 1.4640
Cantidad 25 mL
Beilstein 19, V,1, 10
Gravedad específica 1.331
Información de solubilidad Solubility in water: 54g/L (20°C), decomposes. Other solubilities: soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.17
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Butane sultone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.