Learn More
Diisotiocianato de 1,4-butano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045048
42.60 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4430-51-7
C6H8N2S2
172.264
MFCD00041136
RRSISCMPUAGVJN-UHFFFAOYSA-N
1,4-butane diisothiocyanate, butane, 1,4-diisothiocyanato, tetramethylene diisothiocyanate, #
138238
1,4-diisotiocianatobutano
C(CCN=C=S)CN=C=S
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4430-51-7
C6H8N2S2
172.264
MFCD00041136
RRSISCMPUAGVJN-UHFFFAOYSA-N
1,4-butane diisothiocyanate, butane, 1,4-diisothiocyanato, tetramethylene diisothiocyanate, #
138238
1,4-diisotiocianatobutano
C(CCN=C=S)CN=C=S
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,4-Butane diisothiocyanate
Punto de fusión 30°C to 33°C
Punto de ebullición 170°C (11 mmHg)
Olor Irritating
Cantidad 1 g
Número UN UN2923
Beilstein 1757138
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.27
Porcentaje de pureza 98%